Learn More
4,5-diazafluorène9-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492448 1 g 1g
15402458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56028.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50890-67-0 | C11H6N2O | 182.182 g/mol
4,5-Diazafluoren-9-one behaves like cyclopentadienones and reacts with [Cp*Co(C2H4)2] to form air -stable sandwich-type complexes [Cp*Co(η4-2)].
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,5-diazafluoren-9-one se comporte comme des cyclopentadiénones et réagit avec le [Cp*Co(C2H4)2] pour former des complexes de type sandwich stables dans l’air [Cp*Co(η ;4-2)].
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, le tétrahydrofurane, le chloroforme, le benzène, le toluène et les solvants organiques polaires. Insoluble dans l’éther diéthylique et les alcanes.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Évitez la chaleur et toute source d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50890-67-0
Formule moléculaire C11H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 182.182
Numéro MDL MFCD00046892
Clé InChI PFMTUGNLBQSHQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-diazafluoren-9-one, 5h-cyclopenta 1,2-b:5,4-b' dipyridin-5-one, 5h-cyclopenta 2,1-b:3,4-b' dipyridin-5-one, 5h-pyrido 3',2':4,5 cyclopenta 1,2-b pyridin-5-one, pyridino 3',2'-1,2 cyclopenta 3,4-b pyridin-5-one, dafone, dafo, 4,5-diazafluorenone-0, 4,5-diaza-9h-fluoren-9-one
CID PubChem 342157
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C2=O)C=CC=N3)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Diazafluoren-9-one
Point de fusion 214°C to 217°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,tetrahydrofuran,chloroform,benzene,toluene and polar organic solvents. Insoluble in diethyl ether and alkanes.
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,5-Diazafluoren-9-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,5-Diazafluoren-9-one