Learn More
4,5-acide dibromo-2-furoique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318306 5 g 5g
11308306 1 g -
11328306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11318306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15517.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2434-03-9 | C5H2Br2O3 | 269.88 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2434-03-9
Formule moléculaire C5H2Br2O3
Poids moléculaire (g/mol) 269.88
Numéro MDL MFCD00092311
Clé InChI BHUVICYZDBUMIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dibromo-2-furoic acid, 2,3-dibromofuran-5-carboxylic acid, 4,5-dibromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylicacid, 4,5-dibromo, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dibromo, zlchem 604, acmc-209xd1, ksc201e3j, 4,5-dibromo-2-furoicacid
CID PubChem 4194832
Nom IUPAC Acide 4,5-dibromofurane-2-carboxylique
SMILES C1=C(OC(=C1Br)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dibromo-2-furoic acid
Point de fusion 169°C to 172°C
Quantité 5 g
Beilstein 129312
Poids de la formule 269.88
Pourcentage de pureté 97%