Learn More
4,5-dibromo-2-phényl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10110962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10110962 1 g Flacon en verre ambré -
10714763 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10110962 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB07379DA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 14305-08-9
Formule moléculaire C10H6Br2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 329.979
Numéro MDL MFCD00052907
Clé InChI NQJXEMRMTOSSBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dibromo-2-phenylpyridazin-3 2h-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-dibromo-2-phenyl-3-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl-pyridazin-3-one, 2-phenyl-4,5-dibromo-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-bis bromanyl-2-phenyl-pyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2-hydropyridazin-3-one
CID PubChem 203396
Nom IUPAC 4,5-dibromo-2-phénylpyridazine-3-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 5-Dibromo-2-phenyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 329.98
Pourcentage de pureté 97%