Learn More
4,5-Dibromo-o-xylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459737 5 g 5g
11445387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22727.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24932-48-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24932-48-7
Formule moléculaire C8H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 263.96
Numéro MDL MFCD00082743
Clé InChI BCIDDURGCAHERU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethyl, acmc-209gfu, benzene,1,2-dibromo-4,5-dimethyl, 1,2-bis bromanyl-4,5-dimethyl-benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethylbenzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethyl-benzene
CID PubChem 34347
Nom IUPAC 1,2-dibromo-4,5-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(Br)=C(Br)C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dibromo-o-xylene
Point de fusion 85°C to 87°C
Quantité 5 g
Beilstein 2206183
Poids de la formule 263.97
Pourcentage de pureté 97%