Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4‘,5’-Dibromofluorescéine, environ 95 % de teneur en colorant
Code produit 11345159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11345159 50 g 50g
11355159 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11345159 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A18226.18
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 596-03-2 | C20H10Br2O5 | 490.103 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 596-03-2
Formule moléculaire C20H10Br2O5
Poids moléculaire (g/mol) 490.103
Numéro MDL MFCD00005042
Clé InChI ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, FD&C orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
CID PubChem 11689
Nom IUPAC 4’,5’-dibromo-3’,6-dihydroxyspiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4',5'-Dibromofluorescein
Note relative au nom ≈95% dye content
Point de fusion 270°C to 273°C
Quantité 50 g
Beilstein 57189
Merck Index 14,3022
Poids de la formule 490.12
Pourcentage de pureté 95%