Learn More
4’,5’-dibromofluorescéine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10174120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité unitSize
10174120 5 g 5g
15442132 25 g 25g
15452132 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10174120 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 202430050
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 596-03-2
Formule moléculaire C20H10Br2O5
Poids moléculaire (g/mol) 490.11
Clé InChI ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, FD&C orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
CID PubChem 11689
Nom IUPAC 4’,5’-dibromo-3’,6-dihydroxyspiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O
Specifica
Nom chimique ou matériau 4',5'-Dibromofluorescein
Point de fusion 270.0°C to 273.0°C
Perte à la dessiccation 5% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 19,V,6,462
Merck Index 15,3027
Informations sur la solubilité (1% in hot 0.5 N NH4OH) Clear yellow to orange
Poids de la formule 490.11
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4',5'-Dibromofluorescein
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.