Learn More
4’,5’-dibromofluorescéine, Thermo Scientific™
Code produit 15452132 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452132 100 g 100g
10174120 5 g 5g
15442132 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15452132 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202431000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 596-03-2
Formule moléculaire C20H10Br2O5
Poids moléculaire (g/mol) 490.11
Clé InChI ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, FD&C orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
CID PubChem 11689
Nom IUPAC 4’,5’-dibromo-3’,6-dihydroxyspiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4',5'-Dibromofluorescein
Point de fusion 270.0°C to 273.0°C
Perte à la dessiccation 5% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 19,V,6,462
Merck Index 15,3027
Informations sur la solubilité (1% in hot 0.5 N NH4OH) Clear yellow to orange
Poids de la formule 490.11
compliance-icons
Product Identifier
  • 4',5'-Dibromofluorescein
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement