Learn More
4,5-Dibromothiophène-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468657 25 g 25g
11458657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19788.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 38071-22-6 | C5H2Br2OS | 269.938 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38071-22-6
Formule moléculaire C5H2Br2OS
Poids moléculaire (g/mol) 269.938
Numéro MDL MFCD00225242
Clé InChI CHRAVDVWAPGZOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dibromothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-1afpx, 4,5-dibromo-2-thenaldehyde, 4,5-dibromo-2-formylthiophene, 4,5-dibromo-2-thiophenecarbaldehyde
CID PubChem 813164
Nom IUPAC 4,5-dibromothiophène-2-carbaldéhyde
SMILES C1=C(SC(=C1Br)Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Point de fusion 79°C to 81°C
Quantité 25 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 269.94
Pourcentage de pureté 98%