Learn More
4,5-Dibromothiophene-2-sulfonyl chloride, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495373 5 g 5g
11485373 1 g 1g
11405383 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495373 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13384.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 81606-31-7 | C4HBr2ClO2S2 | 340.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81606-31-7
Formule moléculaire C4HBr2ClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 340.43
Numéro MDL MFCD00041439
Clé InChI WJYGHWXWQSCONR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dibromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonyl chloride, 4,5-dibromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 4,5-dibromo, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonic acid chloride, acmc-20ams9, buttpark 9350-57, 4,5-dibromo 2-thienyl chlorosulfone, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonylchloride, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonylchloride
CID PubChem 522755
Nom IUPAC 4,5-dibromothiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC(Br)=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dibromothiophene-2-sulfonyl chloride
Point de fusion 75°C to 79°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 162960
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 340.45
Pourcentage de pureté 97%