Learn More
4,5-Dichloro-1,3-benzothiazol-2-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5-Dichloro-1,3-benzothiazol-2-amine |
| CAS | 1849-71-4 |
| Formule moléculaire | C7H4Cl2N2S |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4Cl2N2S/c8-3-1-2-4-6(5(3)9)11-7(10)12-4/h1-2H,(H2,10,11) |
| SMILES | Nc1nc2c(Cl)c(Cl)ccc2s1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 219.09 |
| Poids de la formule | 217.9472 |