Learn More
4,5-dichloro-2-(4-méthylphényl)-2,3-dihydropyridazin-3-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10487602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10487602 10 g 10g
10374222 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10487602 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB07813EA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 33098-21-4
Formule moléculaire C11H8Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 255.098
Numéro MDL MFCD00135290
Clé InChI OWPCMQKRJFNLHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone,4,5-dichloro-2-4-methylphenyl, 4,5-dichloro-2-p-tolyl-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2-hydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-p-tolyl pyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl pyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2,3-dihydropyridazin-3one
CID PubChem 2774757
Nom IUPAC 4,5-dichloro-2-(4-méthylphényl)pyridazine-3-one
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2, 3-dihydropyridazin-3-one
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 255.1
Pourcentage de pureté 97%