Learn More
4,5-dichloro-2-méthyl-3(2H)-pyridazinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10506104 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10506104 1 g 1g
10743995 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10506104 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399710010
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 933-76-6 | C5H4Cl2N2O | 179.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 933-76-6
Formule moléculaire C5H4Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 179.00
Numéro MDL MFCD00051686
Clé InChI ACKBTCUMGAHRIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dichloro-2-methylpyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-methyl-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro-2-methyl, 4,5-dichloro-2-methyl-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone,4,5-dichloro-2-methyl, 4,5-dichloro-2-methyl-2-hydropyridazin-3-one, pubchem16243, acmc-209wiz, 5-24-02-00023 beilstein handbook reference
CID PubChem 120462
Nom IUPAC 4,5-dichloro-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
SMILES CN1N=CC(Cl)=C(Cl)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-pyridazinone
Point de fusion 87.0°C to 91.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 179.01
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-pyridazinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement