Learn More
4,5-Dichloro-2-nitroaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5-Dichloro-2-nitroaniline |
| CAS | 6641-64-1 |
| Formule moléculaire | C6H4Cl2N2O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H,9H2 |
| SMILES | Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.01 |
| Poids de la formule | 205.965 |