Learn More
4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10586114 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10586114 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10586114 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426670250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 5-Dichloro-3-hydroxypyridazine
CAS 932-22-9
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 204.0°C to 206.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H2Cl2N2O
Numéro MDL MFCD00051504
Quantité 25 g
Synonyme 4,5-dichloro-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloropyridazin-3 2h-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro, 4,5-dichloropyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-pyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-3-pyridazinol
Clé InChI VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
Nom IUPAC 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 164.97
CID PubChem 73247
Poids de la formule 164.98
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline