Learn More
4,5-dichloro-6-pyridazone, TRC
Code produit 30370127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370127 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370127 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43582650G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dichloro-6-pyridazone
CAS 932-22-9
Formule moléculaire C4 H2 Cl2 N2 O
Quantité 50 g
Synonyme 3-Hydroxy-4,5-dichloropyridazine, 4,5-Dichloro-2H-pyridazin-3-one, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazone, 4,5-Dichloro-3
Formule InChI InChI=1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-8-4(9)3(2)6/h1H,(H,8,9)
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
Nom IUPAC 4,5-dichloro-1H-pyridazin-6-one
Poids moléculaire (g/mol) 164.98
Poids de la formule 163.9544