Learn More
4,5-dichloro-o-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11493328 5 g 5g
11403338 25 g 25g
11413338 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17738.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5348-42-5 | C6H6Cl2N2 | 177.03 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5348-42-5
Formule moléculaire C6H6Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 177.03
Numéro MDL MFCD00007723
Clé InChI IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
CID PubChem 79297
Nom IUPAC 4,5-dichlorobenzene-1,2-diamine
SMILES NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Point de fusion ∼162°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1072811
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and Dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.