Learn More
4,5-dichloro-o-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10796691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10796691 25 g Flacon en verre 25g
10713841 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10796691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113640250
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 5348-42-5 | C6H6Cl2N2 | 177.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5348-42-5
Formule moléculaire C6H6Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 177.03
Numéro MDL MFCD00007723
Clé InChI IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
CID PubChem 79297
Nom IUPAC 4,5-dichlorobenzène-1,2-diamine
SMILES NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 5-Dichloro-o-phenylenediamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 162.0°C to 163.0°C
Couleur Marron à marron-rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H2(NH2)2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline