Learn More
Acide 4,5-dichloroisothiazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10713233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10713233 1 g 1g
10069231 250 mg -
10701997 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10713233 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12548DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 131947-13-2
Formule moléculaire C4HCl2NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 198.017
Numéro MDL MFCD00186468
Clé InChI ZFEHQZVNKOESSZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1244565
Nom IUPAC Acide 4,5-dichloro-1,2-thiazole-3-carboxylique
SMILES C1(=C(SN=C1C(=O)O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4,5-dichloroisothiazole-3-carboxylic acid, 4,5-dichloro-isothiazole-3-carboxylic acid, 3-isothiazolecarboxylicacid, 4,5-dichloro, dichloro-1,2-thiazole-3-carboxylic acid, acmc-1bwzv, 3-isothiazolecarboxylicacid,4,5-dichloro, 4,5-dichloro-3-isothiazolecarboxylic acid
Poids de la formule 198.03
Pourcentage de pureté 97%