Learn More
Anhydride 4,5-dichlorophtalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10227793 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10227793 25 g Flacon en verre -
10686824 1 g Flacon en verre 1g
10208223 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10227793 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 387120250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 942-06-3 | C8H2Cl2O3 | 217.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 942-06-3
Formule moléculaire C8H2Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 217.00
Numéro MDL MFCD00075034
Clé InChI ULSOWUBMELTORB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dichlorophthalic anhydride, 5,6-dichloroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-dichlorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 5,6-dichlor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem16761, acmc-209rqk, 4,5-dichlorophalic anhydride
CID PubChem 70334
Nom IUPAC 5,6-dichloro-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES ClC1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 5-Dichlorophthalic anhydride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 185°C to 187°C
Couleur Bleu/gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 217.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,5-Dichlorophthalic anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.