Learn More
4,5-Anhydride dichlorophtalique, TRC
Code produit 30371089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30371089 5 g
30370087 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30371089 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4739635G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 942-06-3
Formule moléculaire C8H2Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 217.01
Synonyme 5,6-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione
Nom IUPAC 5,6-dichloro-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES Clc1cc2C(=O)OC(=O)c2cc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dichlorophthalic Anhydride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H2Cl2O3/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(12)13-7(3)11/h1-2H
Poids de la formule 215.9381