Learn More
4,5-Dichloropyridazin-3 (2 H)-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311907 25 g 25g
11301907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07413.14
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 932-22-9 | C4H2Cl2N2O | 164.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 932-22-9
Formule moléculaire C4H2Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.97
Numéro MDL MFCD00051504
Clé InChI VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dichloro-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloropyridazin-3 2h-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro, 4,5-dichloropyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-pyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-3-pyridazinol
CID PubChem 73247
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dichloropyridazin-3(2H)-one
Point de fusion 200°C to 204°C
Quantité 25 g
Beilstein 120959
Nom IUPAC 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Poids de la formule 164.98
Pourcentage de pureté 98%