Learn More
Acide 4,5-dichlorothiophène-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 31166-29-7 |
| Formule moléculaire | C5 H2 Cl2 O2 S |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4,5-Dichloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2,3-Dichloro-5-thiophenecarboxylic acid, 4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid, NSC 202727 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H2Cl2O2S/c6-2-1-3(5(8)9)10-4(2)7/h1H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)s1 |
| Nom IUPAC | Acide 4,5-dichlorothiophène-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.04 |
| Poids de la formule | 195.9153 |