Learn More
4,5-Dichloroveratrole, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4,5-Dichloroveratrole |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8Cl2O2/c1-11-7-3-5(9)6(10)4-8(7)12-2/h3-4H,1-2H3 |
| Poids de la formule | 205.9901 |