Learn More
4,5-Dichloroveratrole, TRC
Code produit 30388521
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30388521 500 mg
30372182 100 mg
30379332 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30388521 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD437580500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2772-46-5
Formule moléculaire C8H8O2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 207.05
Synonyme 4,5-Dichloroveratrole, Benzene, 1,2-dichloro-4,5-dimethoxy-, Veratrole, 4,5-dichloro- (6CI), 1,2-Dichloro-4,5-dimethoxybenzene, 4,5-Dichloro-1,2-dimethoxybenzene, 4,5-Dichloroveratrole
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4,5-dimethoxybenzene
SMILES COc1cc(Cl)c(Cl)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dichloroveratrole
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8Cl2O2/c1-11-7-3-5(9)6(10)4-8(7)12-2/h3-4H,1-2H3
Poids de la formule 205.9901