Learn More
4,5-dicyano-2-phénylimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405008 2 g 2g
15415008 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58800.04
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50847-06-8 | Molecular Formula: C11H6N4 | Molecular Weight: 194.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50847-06-8
Formule moléculaire C11H6N4
Poids moléculaire (g/mol) 194.20
Numéro MDL MFCD05863325
Clé InChI PGSHQANDAMACEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-4,5-dicyanoimidazole, 2-phenylimidazole-4,5-dicarbonitrile, phenylimidazoledicarbonitrile, 2-phenyl-1h-imidazol-4,5-dikohlenitrile, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile,2-phenyl, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 2-phenyl
CID PubChem 820939
Nom IUPAC 2-phenyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
SMILES N#CC1=C(N=C(N1)C1=CC=CC=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dicyano-2-phenylimidazole
Quantité 2 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 97%