Learn More
4,5-Didehydro Brimonidine, TRC
Code produit 30133693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133693 1 g 1g
30133752 250 mg 250mg
18050350 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133693 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6871801G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151110-15-5
Formule moléculaire C11 H8 Br N5
Poids moléculaire (g/mol) 290.1187
Synonyme 5-Bromo-N-1H-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine, Brimonidine EP Impurity F
Nom IUPAC 5-bromo-N-(1H-imidazol-2-yl)quinoxaline-6-amine
SMILES Brc1c(Nc2ncc[nH]2)ccc3nccnc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Didehydro Brimonidine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H8BrN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-6H,(H2,15,16,17)
Poids de la formule 288.9963
Pourcentage de pureté >95%