Learn More
4,5-Didehydro Brimonidine, TRC
Code produit 30133752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133752 250 mg 250mg
30133693 1 g 1g
18050350 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133752 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB687180250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151110-15-5
Formule moléculaire C11 H8 Br N5
Poids moléculaire (g/mol) 290.1187
Synonyme 5-Bromo-N-1H-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine, Brimonidine EP Impurity F
Nom IUPAC 5-bromo-N-(1H-imidazol-2-yl)quinoxaline-6-amine
SMILES Brc1c(Nc2ncc[nH]2)ccc3nccnc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Didehydro Brimonidine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H8BrN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-6H,(H2,15,16,17)
Poids de la formule 288.9963
Pourcentage de pureté >95%