Learn More
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326529 1 g 1g
15493417 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26155.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 186590-36-3 | Molecular Formula: C7H3F2NO | Molecular Weight: 155.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Lescristaux 4,5-difluoro-2-hydroxybenzonitrile ont été utilisés à des fins pratiques pour la surveillance, l’imagerie et d’autres fins.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 186590-36-3
Formule moléculaire C7H3F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 155.10
Numéro MDL MFCD08275287
Clé InChI ROLMZTIHUMKEAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-difluoro-2-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 4,5-difluoro-2-hydroxy, acmc-1c7c6, 2-cyano-4,5-difluorophenol, 4,5-difluoro-2-hydroxybenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4,5-difluoro-2-hydroxy-9ci
CID PubChem 23148985
Nom IUPAC 4,5-difluoro-2-hydroxybenzonitrile
SMILES OC1=CC(F)=C(F)C=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile
Point de fusion 161°C to 163°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 155.1
Pourcentage de pureté 99%