Learn More
Acide 4,5-difluoro-2-méthoxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11366719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366719 5 g 5g
11356719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26253.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 425702-18-7
Formule moléculaire C8H6F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.13
Numéro MDL MFCD06660196
Clé InChI GMFHKGUQWAQEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-20ams0, 4,5-difluoro-2-methoxybenzoicacid, 4,5-difluoro-2-methoxy-benzoic acid
CID PubChem 12040835
Nom IUPAC Acide 4,5-difluoro-2-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(F)=C(F)C=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.13
Pourcentage de pureté 97%