Learn More
Bromure de 4,5-difluoro-2-méthoxybenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11346839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346839 5 g 5g
11336839 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26764.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886499-64-5
Formule moléculaire C8H7BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 237.044
Numéro MDL MFCD06660220
Clé InChI PRLKVWCFDNQAED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-difluoro-2-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4,5-difluoro-2-methoxybenzene
CID PubChem 17750791
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4,5-difluoro-2-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC(=C(C=C1CBr)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Point de fusion 40°C to 43°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 237.04
Pourcentage de pureté 97%