Learn More
4,5-Difluoro-2-méthylaniline, 99 %
Code produit 15493407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493407 250 mg 250mg
11362149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26142.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 875664-57-6
Formule moléculaire C7H7F2N
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Numéro MDL MFCD08062378
Clé InChI HKAMTWLPOCYTMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-difluoro-2-methylbenzenamine, 2-amino-4,5-difluorotoluene, 4,5-difluoro-o-toluidine, 2-amino-4,5-difluoro-toluene, 4,5-difluoro-2-methylphenyl amine
CID PubChem 18727725
Nom IUPAC 4,5-difluoro-2-méthylaniline
SMILES CC1=CC(F)=C(F)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Difluoro-2-methylaniline
Point de fusion 56°C to 58°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 99%