Learn More
4,5-difluoro-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492188 1 g 1g
15412198 250 mg 250mg
15402198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55830.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78056-39-0 | C6H4F2N2O2 | 174.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78056-39-0
Formule moléculaire C6H4F2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.11
Numéro MDL MFCD00010876
Clé InChI WDMCABATCGQAKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluoro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-difluoro-2-nitro, 4,5-difluoro-2-nitro-aniline, 4,5-difluoro-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-difluoroaniline, 2-amino-4,5-difluoronitrobenzene, 4,5-difluoro-2-nitro-phenylamine, 4,5-difluoro-2-nitrobenzenamine, pubchem2121, acmc-209pdb
CID PubChem 157151
Nom IUPAC 4,5-difluoro-2-nitroaniline
SMILES NC1=CC(F)=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Point de fusion 107°C to 108°C
Quantité 1 g
Beilstein 2723242
Poids de la formule 174.11
Pourcentage de pureté 98%