Learn More
4,5-difluorosalicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5-Difluorosalicylaldehyde |
| Point de fusion | 68°C to 72°C |
| Quantité | 250 mg |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 158.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |