Learn More
4,5-Dihydro-4,4-diméthyl-2-(2-méthylphényl)oxazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5-Dihydro-4,4-dimethyl-2-(2-methylphenyl)oxazole |
| CAS | 71885-44-4 |
| Formule moléculaire | C12H15NO |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15NO/c1-9-6-4-5-7-10(9)11-13-12(2,3)8-14-11/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2 |
| Nom IUPAC | 4,4-diméthyl-2-(2-méthylphényl)-5H-1,3-oxazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.25 |
| Poids de la formule | 189.1154 |