Learn More
Acide 4,5-dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoléine-2,7,9-tricarboxylique, TRC
Code produit 30370549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370549 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370549 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4491255MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid
CAS 72909-34-3
Formule moléculaire C14 H6 N2 O8
Quantité 5 mg
Synonyme 1H-Pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid, 4,5-dihydro-4,5-dioxo-, 4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid, 2,7,9-Tricarboxy-4,5-dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline, Coenzyme PQQ, Methoxatin, Methoxatine, PQQ, Pyrroloquinoline quinone
Formule InChI InChI=1S/C14H6N2O8/c17-10-4-2-6(14(23)24)15-8(4)7-3(12(19)20)1-5(13(21)22)16-9(7)11(10)18/h1-2,15H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
SMILES OC(=O)c1cc(C(=O)O)c2c(n1)C(=O)C(=O)c3cc([nH]c23)C(=O)O
Nom IUPAC acide 4,5-dioxo-1H-pyrrulo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 330.21
Poids de la formule 330.0124