Learn More
4,5-Dihydro-6-oxime-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazépine-2,6,7(1H)-trione, TRC
Code produit 30377549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377549 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377549 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD449845100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dihydro-6-oxime-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,6,7(1H)-trione
CAS 92260-82-7
Formule moléculaire C11H9N3O3
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H9N3O3/c15-10-6-2-1-3-7-9(6)14(11(16)12-7)5-4-8(10)13-17/h1-3,17H,4-5H2,(H,12,16)/b13-8+
SMILES O\N=C\1/CCN2C(=O)Nc3cccc(C1=O)c23
Poids moléculaire (g/mol) 231.21
Poids de la formule 231.0644