Learn More
4,5-dihydroxy-2-nitrobenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5-Dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 73635-75-3 |
| Formule moléculaire | C7H5NO5 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-Nitro-4,5-dihydroxybenzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-6(10)7(11)2-5(4)8(12)13/h1-3,10-11H |
| SMILES | O=CC1=CC(O)=C(O)C=C1[N+]([O-])=O |
| Nom IUPAC | 4,5-dihydroxy-2-nitrobenzaldémol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.12 |
| Poids de la formule | 183.02 |