Learn More
4’,5-dihydroxy-7-méthoxyflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349025 100 mg 100mg
11339025 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349025 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14169.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 437-64-9 | C16H12O5 | 284.267 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 437-64-9
Formule moléculaire C16H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 284.267
Numéro MDL MFCD00017452
Clé InChI JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme genkwanin, gengkwanin, 4',5-dihydroxy-7-methoxyflavone, 5,4'-dihydroxy-7-methoxyflavone, 7-o-methylapigenin, 7-methylapigenin, apigenin 7-methyl ether, puddumetin, gonkwanin, unii-5k3i5d6b2b
CID PubChem 5281617
ChEBI CHEBI:75718
Nom IUPAC 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-7-méthoxychromén-4-one
SMILES COC1=CC(=C2C(=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
Point de fusion 288°C to 290°C
Quantité 100 mg
Beilstein 292549
Poids de la formule 284.27
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy4H-chromen-4-one