Learn More
4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione |
| CAS | 488-86-8 |
| Formule moléculaire | C5H2O5 |
| Numéro MDL | MFCD00181389 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C1C(C(C(O)=C1O)=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.07 |
| Pourcentage de pureté | 98% |