Learn More
Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel disodique dihydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10685521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10685521 10 g Flacon en verre 10g
10287650 25 g Flacon en verre 25g
10414735 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10685521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 300600100
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5808-22-0 | C10H6O8S2 | 318.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5808-22-0
Formule moléculaire C10H10Na2O10S2
Poids moléculaire (g/mol) 400.28
Numéro MDL MFCD00150612
Clé InChI QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
CID PubChem 124202444
Nom IUPAC Acide 4,5-dihydroxynaphthalène-2,7-disulfonique ; Sodium ; Dihydraté
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Specifications
Nom chimique ou matériau 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Beige-gris à blanc ou marron
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 11, 307
Sensibilité To nitrate: Passes Test, To formaldehyde: Passes Test
Merck Index 15, 2245
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble
Poids de la formule 400.28
Clarity Passes test
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.