Learn More
Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel disodique dihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16677012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize':
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
16677012 1 kg 1kg
16687012 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16677012 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 378100010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5808-22-0 | C10H10Na2O10S2 | 400.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5808-22-0
Formule moléculaire C10H10Na2O10S2
Poids moléculaire (g/mol) 400.28
Numéro MDL MFCD00150612
Clé InChI QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, disodium salt dihydrate; Chromotropic acid, disodium salt dihydrate
Nom IUPAC 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Specifications
Vecteur alpha DIHYDROXYNAPHTHALENEDISULFONICACID 021
Nom chimique ou matériau 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Point de fusion >300°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Conforme
Plage de pourcentage du dosage ≥88 % (acide de titration)
Conditionnement flacon en verre
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité soluble aq. soln.
Poids de la formule 400.28
Forme physique Poudre ou cristaux