Learn More
Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique, sel disodique dihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16687012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16687012 250 g 250g
16677012 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16687012 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378102500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 5808-22-0 | C10H10Na2O10S2 | 400.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5808-22-0
Formule moléculaire C10H10Na2O10S2
Poids moléculaire (g/mol) 400.28
Numéro MDL MFCD00150612
Clé InChI QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, disodium salt dihydrate; Chromotropic acid, disodium salt dihydrate
Nom IUPAC 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Spécification
Vecteur alpha DIHYDROXYNAPHTHALENEDISULFONICACID 021
Nom chimique ou matériau 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Point de fusion >300°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Conforme
Plage de pourcentage du dosage ≥88 % (acide de titration)
Conditionnement flacon en verre
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité soluble aq. soln.
Poids de la formule 400.28
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromotropic acid disodium salt dihydrate