Learn More
4,5-Dimethoxy-1-(aminomethyl)benzocyclobutane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5-Dimethoxy-1-(aminomethyl)benzocyclobutane |
| CAS | 73344-75-9 |
| Formule moléculaire | C11H15NO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-(3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methanamine, 3,4-Dimethoxy-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-13-10-4-7-3-8(6-12)9(7)5-11(10)14-2/h4-5,8H,3,6,12H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CC(CN)c2cc1OC |
| Nom IUPAC | (3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl)methanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.24 |
| Poids de la formule | 193.1103 |