Learn More
4,5-Dimethoxy-2-nitroaniline, TRC
Code produit 30388515
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30388515 250 mg
30374747 1 g
30375434 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30388515 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD460645250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7595-31-5
Formule moléculaire C8H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.18
Synonyme 4,5-Dimethoxy-2-nitro-benzenamine, 4,5-Dimethoxy-2-nitro-aniline, 4-Amino-5-nitroveratrole
SMILES COc1cc(N)c(cc1OC)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dimethoxy-2-nitroaniline
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O4/c1-13-7-3-5(9)6(10(11)12)4-8(7)14-2/h3-4H,9H2,1-2H3
Poids de la formule 198.0641