Learn More
4,5-Acide diméthoxy-2-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358205 5 g 5g
11368205 25 g 25g
11378205 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11358205 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08510.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 4998-07-6 | C9H8NO6 | 226.17 g/mol
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid was used in the synthesis of 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzamide and 6,7-dimethoxyquinazoline derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque a été utilisé dans la synthèse des dérivés de 6,7-diméthoxy-2-nitrobenzamide et 4,5-diméthoxyquinazoline.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le DMSO et le méthanol. Solubilité dans le NaOH 1mol/L chaud (presque transparent).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4998-07-6
Numéro MDL MFCD00014697
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Point de fusion 192°C to 195°C
Formule moléculaire C9H8NO6
Quantité 5 g
Beilstein 2123903
Synonyme 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in DMSO and methanol. Solubility in hot 1mol/L NaOH (almost transparency).
Clé InChI WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Poids moléculaire (g/mol) 226.17
CID PubChem 78690
Poids de la formule 227.17
Pourcentage de pureté 98%