Learn More
Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15392022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15392022 100 g 100g
15372022 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15392022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334691000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 4998-07-6
Formule moléculaire C9H9NO6
Poids moléculaire (g/mol) 227.17
Clé InChI WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
CID PubChem 78690
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Point de fusion 194.0°C to 195.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 100 g
Poids de la formule 227.17
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.