Learn More
Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30379791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379791 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379791 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD460695500G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic Acid
CAS 4998-07-6
Formule moléculaire C9 H9 N O6
Quantité 500 g
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(C(=O)O)c(cc1OC)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 227.17
Poids de la formule 227.043