Learn More
Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 4998-07-6 |
| Formule moléculaire | C9 H9 N O6 |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(C(=O)O)c(cc1OC)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.17 |
| Poids de la formule | 227.043 |