Learn More
Alcool de 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11330184
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11330184 5 g 5g
11340184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11330184 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00719.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1016-58-6 | C9H11NO5 | 213.189 g/mol
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, is used as Reagent for the protection of alcohols, etc., as ethers which can be cleaved by photolysis involving intramolecular rearrangement to derivatives of o-nitrosobenzaldehyde, which are readily cleaved by hydrolysis. It is also used as photochemical protecting groups in organic synthesis. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,5-Diméthoxy-2-nitrobenzyl alcool, est utilisé comme réactif pour la protection des alcools, etc., comme éthers qui peuvent être clivés par photolyse impliquant un réarrangement intramoléculaire à des dérivés de l’o-nitrosobenzaldéhyde, qui sont facilement clivés par hydrolyse. Il est également utilisé comme groupes de protection photochimique dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1016-58-6
Formule moléculaire C9H11NO5
Poids moléculaire (g/mol) 213.189
Numéro MDL MFCD00014701
Clé InChI WBSCOJBVYHQOFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, 6-nitroveratryl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methanol, benzenemethanol, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzyl alcohol, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methan-1-ol, 6-nitroveratrylalcohol, pubchem8715, 4,5-dimethoxy 2-nitrobenzyl alcohol
CID PubChem 66097
Nom IUPAC (4,5-diméthoxy-2-nitrophényl)méthanol
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CO)[N+](=O)[O-])OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Point de fusion 144°C to 148°C
Quantité 5 g
Beilstein 1880093
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 213.19
Pourcentage de pureté 98%