Learn More
4,5-diméthoxy-2-nitrobenzyle de bromure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386831 1 g 1g
11944721 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440770010
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 53413-67-5 | C9H10BrNO4 | 276.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53413-67-5
Formule moléculaire C9H10BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 276.09
Clé InChI UEKFEYNZISYRRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitro-4,5-dimethoxybenzene, bmndmb, benzene, 1-bromomethyl-4,5-dimethoxy-2-nitro, 6-nitroveratryl bromide, acmc-1ao6p, 4,5-dimenoxy-2-nitrobenzyl bromide, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4,5-dimethoxynitrobenzene
CID PubChem 3016812
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4,5-diméthoxy-2-nitrobenzène
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-])OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 130°C to 132°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 276.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.